Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H50416.03 H50416.06
H50416.03EA 53.2 EUR
H50416.03 H50416.06
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 15893-42-2 Molecular Formula: C10H11ClO2 Formula Weight: 198.65 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD02258671
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258671
Numéro CAS: 15893-42-2
ADR: 8,II