Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)butan-1-amine
H50323.03 H50323.06
H50323.03EA 63.7 EUR
H50323.03 H50323.06
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 24715-90-0 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.25 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00192591
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192591
Numéro CAS: 24715-90-0
ADR: 8 III