Imprimer
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H50264.03 H50264.06
H50264.03EA 70.8 EUR
H50264.03 H50264.06
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Purity: 95% CAS No.: 82964-91-8 Molecular Formula: C7H7ClO4S2 Formula Weight: 254.71 Melting Point: 158-163° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00216486
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216486
Numéro CAS: 82964-91-8
ADR: 8,III