Imprimer
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50088.03 H50088.06
H50088.03EA 118 EUR
H50088.03 H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 885278-07-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 MDL No.: MFCD06804559
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804559
Numéro CAS: 885278-07-9