Imprimer
Bleu de méthyle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
H37721.14 H37721.22
H37721.14EA 30.7 EUR
H37721.14 H37721.22
Bleu de méthyle
Bleu de méthyle
CAS No.: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3 Formula Weight: 799.80 Physical Form: Powder Appearance: Blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058509
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055