Octanol-1 natural 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
n-Octanol
H36188.AP
H36188.0D
H36188.0F
H36188.APEA
36.9
EUR
H36188.AP
H36188.0D
H36188.0F
Octanol-1 natural 98%
Octanol-1
Purity: 98%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00002988
Formule:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH MW: 130.23 g/mol Point d'ébullition: 193…195 °C Point de fusion: –16 °C Densité: 0.825 Point d'éclair: 81 °C (178 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002988 Numéro CAS: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |