1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
H34418.MDEA
50.2
EUR
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
1-Methyl-3-indolemethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 19293-60-8
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
MDL No.: MFCD06657101
Formule:
C₁₀H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06657101 Numéro CAS: 19293-60-8 |