Imprimer
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H34399.MD H34399.03 H34399.06
H34399.MDEA 37.2 EUR
H34399.MD H34399.03 H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 209592-91-6 Molecular Formula: C10H7ClO2S2 Formula Weight: 258.75 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD11655569
Formule: C₁₀H₇ClO₂S₂
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11655569
Numéro CAS: 209592-91-6
ADR: 8,II