Imprimer
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H34191.03 H34191.06
H34191.03EA 88.1 EUR
H34191.03 H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 1347815-41-1 Molecular Formula: C6H4IN3 Formula Weight: 245.02 Melting Point: 193-197° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD20040120
Formule: C₆H₄IN₃
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040120
Numéro CAS: 1347815-41-1
ADR: 6.1,III