Imprimer
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33997.09 H33997.03
H33997.09EA 240 EUR
H33997.09 H33997.03
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 68981-86-2 Molecular Formula: C10H12N2O Formula Weight: 176.22 Melting Point: 25-27° MDL No.: MFCD01313220
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313220
Numéro CAS: 68981-86-2