Imprimer
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33830.03 H33830.06
H33830.03EA 95.4 EUR
H33830.03 H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 84387-62-2 Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl Formula Weight: 154.00 Melting Point: 138-145° MDL No.: MFCD00964947
Formule: C₃H₄ClN₃·HCl
Point de fusion: 138…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00964947
Numéro CAS: 84387-61-1