2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H33812.03
H33812.06
H33812.03EA
108
EUR
H33812.03
H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96%
CAS No.: 68867-18-5
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00227234
Formule:
C₈H₇NOS Point de fusion: 159…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00227234 Numéro CAS: 68867-18-5 |