Imprimer
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33795.03 H33795.06
H33795.03EA 78 EUR
H33795.03 H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-42-3 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD00033058
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033058
Numéro CAS: 3243-42-3