Imprimer
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Propoxyphenyl)propanoic acid
H33646.03 H33646.06
H33646.03EA 43.1 EUR
H33646.03 H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-40-1 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 94-99° MDL No.: MFCD00484121
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00484121
Numéro CAS: 3243-40-1