Imprimer
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33592.03 H33592.06
H33592.03EA 62.6 EUR
H33592.03 H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 881190-93-8 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD04116056
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116056
Numéro CAS: 881190-93-8