Imprimer
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H33552.MD H33552.03 H33552.06
H33552.MDEA 40.1 EUR
H33552.MD H33552.03 H33552.06
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Purity: 96% CAS No.: 27182-54-3 Molecular Formula: C8H7N3S Formula Weight: 177.23 Melting Point: 136-137° MDL No.: MFCD00159799
Formule: C₈H₇N₃S
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159799
Numéro CAS: 27182-54-3