Imprimer
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
H33380.03 H33380.06
H33380.03EA 66.6 EUR
H33380.03 H33380.06
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Purity: 96% CAS No.: 51227-30-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Refractive Index: 1.5295 Boiling Point: 57-58°/1mm MDL No.: MFCD08447082
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Point d'ébullition: 57…58 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447082
Numéro CAS: 51227-30-6