Imprimer
3-Acetylquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H33206.03 H33206.06
H33206.03EA 82.2 EUR
H33206.03 H33206.06
3-Acetylquinoline 97%
3-Acetylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 33021-53-3 Molecular Formula: C11H9NO Formula Weight: 171.20 Melting Point: 97-99° Boiling Point: 139°/4mm MDL No.: MFCD00030698
Formule: C₁₁H₉NO
Point d'ébullition: 139 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030698
Numéro CAS: 33021-53-3