1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl)ethanone
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
H33058.MDEA
34.5
EUR
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Purity: 96%
CAS No.: 84162-82-3
Molecular Formula: C14H15F2NO2
Formula Weight: 267.28
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD00179440
Formule:
C₁₄H₁₅F₂NO₂ Point de fusion: 97…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00179440 Numéro CAS: 84162-82-3 |