Imprimer
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
H33055.MD H33055.03
H33055.MDEA 101 EUR
H33055.MD H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 128073-33-6 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD07777163
Formule: C₅H₆F₂O₂
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777163
Numéro CAS: 128073-33-6