5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H33006.MD
H33006.03
H33006.MDEA
91.1
EUR
H33006.MD
H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 152803-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 213-217°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11044307
Formule:
C6H4N2O Point de fusion: 213…217 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11044307 Numéro CAS: 152803-24-2 ADR: 6.1,III |