Imprimer
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32937.03 H32937.09
H32937.03EA 39.6 EUR
H32937.03 H32937.09
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
Purity: 97% CAS No.: 68867-14-1 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 185-187° MDL No.: MFCD00192276
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192276
Numéro CAS: 68867-14-1