2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H32580.03
H32580.09
H32580.03EA
41.4
EUR
H32580.03
H32580.09
2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene 97%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 118754-55-5
Molecular Formula: C7H2BrCl2F3O
Formula Weight: 309.90
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless tp pale yellow
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD03412210
Formule:
C₇H₂BrCl₂F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03412210 Numéro CAS: 118754-55-5 |