Imprimer
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 118 EUR
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973012
Numéro CAS: 1099597-82-6