Imprimer
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H32141.03 H32141.09
H32141.03EA 178 EUR
H32141.03 H32141.09
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol 95%
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Purity: 95% CAS No.: 5379-19-1 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 MDL No.: MFCD00060890
Formule: C₁₀H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060890
Numéro CAS: 5379-19-1