8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H31782.03
H31782.06
H31782.03EA
64.5
EUR
H31782.03
H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 63149-33-7
Molecular Formula: C13H15NO2
Formula Weight: 217.27
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00192477
Formule:
C₁₃H₁₅NO₂ Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192477 Numéro CAS: 63149-33-7 EINECS: 263-966-4 |