Imprimer
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
H31769.03 H31769.06
H31769.03EA 41.8 EUR
H31769.03 H31769.06
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 32955-21-8 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00602139
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00602139
Numéro CAS: 32955-21-8