Imprimer
3,4-Pyridinedicarboximide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31758.06 H31758.14 H31758.22
H31758.06EA 47.9 EUR
H31758.06 H31758.14 H31758.22
3,4-Pyridinedicarboximide
3,4-Pyridinedicarboximide
CAS No.: 4664-01-1 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00013439
Formule: C₇H₄N₂O₂
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013439
Numéro CAS: 4664-01-1