2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranose 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
H31595.03
H31595.06
H31595.03EA
55.9
EUR
H31595.03
H31595.06
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranose 98%
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Purity: 98%
CAS No.: 6564-72-3
Molecular Formula: C34H36O6
Formula Weight: 540.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 150-151°
MDL No.: MFCD00023849
Formule:
C₃₄H₃₆O₆ MW: 540.65 g/mol Point de fusion: 150…151 °C |
Numéro MDL:
MFCD00023849 Numéro CAS: 6564-72-3 |