Imprimer
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H31514.06 H31514.14
H31514.06EA 50 EUR
H31514.06 H31514.14
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate 97%
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate
Purity: 97% CAS No.: 61296-22-8 Molecular Formula: C3H3BrN2S.HBr Formula Weight: 259.95 Melting Point: ca 165° dec. MDL No.: MFCD00012712
Formule: C₃H₃BrN₂S
Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012712
Numéro CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0