Imprimer
4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-2-fluorobenzoic acid
H31488.03 H31488.06
H31488.03EA 24.1 EUR
H31488.03 H31488.06
4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 114045-96-4 Molecular Formula: C14H11FO3 Formula Weight: 246.24 Melting Point: 165-168° MDL No.: MFCD12407082
Formule: C₁₄H₁₁FO₃
MW: 246.24 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407082
Numéro CAS: 114045-96-4