D-Prolinamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
H-D-Pro-NH₂, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-D-Pro-NH2
H30901.03
H30901.06
H30901.03EA
65.5
EUR
H30901.03
H30901.06
D-Prolinamide 98%
D-Prolinamide
Purity: 98%
CAS No.: 62937-45-5
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Melting Point: 100-103°
Optical Rotation: +107° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00153457
Formule:
C₅H₁₀N₂O Point de fusion: 100…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153457 Numéro CAS: 62937-45-5 |