Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H30237.MD H30237.03
H30237.MDEA 76.7 EUR
H30237.MD H30237.03
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 517918-95-5 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 226-230° MDL No.: MFCD06659684
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143.15 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659684
Numéro CAS: 517918-95-5