1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H30087.03
H30087.06
H30087.03EA
18.5
EUR
H30087.03
H30087.06
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Purity: 95%
CAS No.: 102368-13-8
Molecular Formula: C11H8N2O2S
Formula Weight: 232.26
Melting Point: 163-166°
MDL No.: MFCD00075238
Formule:
C₁₁H₈N₂O₂S Point de fusion: 163…166 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075238 Numéro CAS: 102368-13-8 |