Imprimer
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R,R)-(-)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino]ethane, (-)-DIPAMP, (R,R)-DIPAMP, (R,R)-Ethylenebis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], 1,2-Bis((R)-(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino)ethane, (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
H28374.MD H28374.03
H28374.MDEA 160 EUR
H28374.MD H28374.03
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Purity: 97% CAS No.: 55739-58-7 Molecular Formula: C28H28O2P2 Formula Weight: 458.47 Melting Point: 101-105° Optical Rotation: -83° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD05863546
Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
MW: 458.48 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863546
Numéro CAS: 55739-58-7