Imprimer
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H28301.03 H28301.06
H28301.03EA 66.6 EUR
H28301.03 H28301.06
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine 98%
Nepsilon-(tert-butoxycarbonyl)-Nalpha-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine
Purity: 98% CAS No.: 92122-45-7 Molecular Formula: C26H32N2O6 Formula Weight: 468.54 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 135-139° Optical Rotation: 11° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00065660
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₆
Point de fusion: 135…139 °C
Numéro MDL: MFCD00065660
Numéro CAS: 92122-45-7