1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Benzyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
H28117.03
H28117.06
H28117.03EA
99.7
EUR
H28117.03
H28117.06
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde 97%
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 276872-86-7
Molecular Formula: C13H15NO3
Formula Weight: 233.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD05861538
Formule:
C₁₃H₁₅NO₃ MW: 233.27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD05861538 Numéro CAS: 276872-86-7 |