Imprimer
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H27852.03 H27852.06
H27852.03EA 99.9 EUR
H27852.03 H27852.06
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Purity: 97% CAS No.: 38183-03-8 Molecular Formula: C15H10O4.xH2O Formula Weight: 254.24(anhy) Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00006836
Formule: C₁₅H₁₀O₄
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006836
Numéro CAS: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4