Imprimer
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: [1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
H27640.MD H27640.06 H27640.03
H27640.MDEA 28 EUR
H27640.MD H27640.06 H27640.03
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
5'-m-Terphenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 128388-54-5 Molecular Formula: C18H15BO2 Formula Weight: 274.13 Melting Point: 292-296° MDL No.: MFCD09953491
Formule: C₁₈H₁₅BO₂
MW: 274.13 g/mol
Point de fusion: 292…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953491
Numéro CAS: 128388-54-5