Imprimer
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-HoPhe-OH, H-Homophe-OH, (S)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid
H27295.14 H27295.06 H27295.03
H27295.14EA 689 EUR
H27295.14 H27295.06 H27295.03
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 943-73-7 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 300° Optical Rotation: +45° (c=1 in 3N HCl) MDL No.: MFCD00002619
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002619
Numéro CAS: 943-73-7
EINECS: 213-403-3