Imprimer
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
H27163.03 H27163.06
H27163.03EA 96.7 EUR
H27163.03 H27163.06
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Purity: 99% CAS No.: 102089-74-7 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.30 Melting Point: 137-141° Optical Rotation: -40° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00274205
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274205
Numéro CAS: 102089-74-7