Imprimer
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27133.09 H27133.03
H27133.09EA 143 EUR
H27133.09 H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 73568-25-9 Molecular Formula: C10H6ClNO Formula Weight: 191.62 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00130079
Formule: C₁₀H₆ClNO
MW: 191.62 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130079
Numéro CAS: 73568-25-9