Imprimer
Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27116.06 H27116.18
H27116.06EA 91.1 EUR
H27116.06 H27116.18
Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Purity: 98% CAS No.: 321746-49-0 Molecular Formula: (CF3SO2)2NS(CH2CH3)3 Formula Weight: 399.39 MDL No.: MFCD08276438
Formule: C₈H₁₅F₆NO₄S₃
MW: 399.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276438
Numéro CAS: 321746-49-0