Imprimer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H26941.18 H26941.09
H26941.18EA 313 EUR
H26941.18 H26941.09
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 7417-21-2 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 172-174°/17mm MDL No.: MFCD00002894
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 172…174 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002894
Numéro CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5