Imprimer
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26876.03 H26876.06
H26876.03EA 32.7 EUR
H26876.03 H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97% CAS No.: 6213-94-1 Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3 Formula Weight: 116.24 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.389 Boiling Point: 74° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00054764
Formule: C₅H₁₂OSi
Point d'ébullition: 74 °C
Densité: 0.779
Point d'éclair: –19 °C (–2 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054764
Numéro CAS: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
ADR: 3,II