6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H26794.06
H26794.14
H26794.06EA
101
EUR
H26794.06
H26794.14
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1122-71-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 105-108°/12mm
MDL No.: MFCD00023520
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 105…108 °C (12 mmHg) Point de fusion: 32…34 °C Point d'éclair: 109 °C (228 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023520 Numéro CAS: 1122-71-0 EINECS: 214-358-2 |