LB broth
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H26676.22
H26676.36
H26760.22
H26760.36
H26676.22EA
29
EUR
H26676.22
H26676.36
H26760.22
H26760.36
LB broth
Milieux pour microbiologie
Milieux pour microbiologie déshydratés
LB broth for the growth of E. coli and other enteric bacteria.