Imprimer
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H26310.03 H26310.06
H26310.03EA 46.1 EUR
H26310.03 H26310.06
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Purity: 97% CAS No.: 252938-22-0 Molecular Formula: C12H13FO4 Formula Weight: 240.23 MDL No.: MFCD01934558
Formule: C₁₂H₁₃FO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934558
Numéro CAS: 252938-22-0
EINECS: None