3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
H26053.MD
H26053.03
H26053.MDEA
70.1
EUR
H26053.MD
H26053.03
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 889940-13-0
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 66-73°
Boiling Point: 76-77°/14mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08445819
Formule:
C₅H₇F₃O₂ MW: 156.11 g/mol Point d'ébullition: 76…77 °C (14 mmHg) Point de fusion: 66…73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08445819 Numéro CAS: 889940-13-0 ADR: 8 III |