Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H25842.06
H25842.03
H25842.06EA
153
EUR
H25842.06
H25842.03
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18621-18-6
Molecular Formula: C3H7NO.HCl
Formula Weight: 109.56
Melting Point: 85-90°
MDL No.: MFCD02683887
Formule:
C₃H₈ClNO Point de fusion: 85…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683887 Numéro CAS: 18621-18-6 |